40117-U
Pyridine-2-Aldehyde-DNPH Standard
1 mM in acetonitrile (aldehyde, equivalent), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 3 × 2 mL
concentração
1 mM in acetonitrile (aldehyde, equivalent)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pyridine-2-Aldehyde-DNPH Standard is used for ozone analysis. It is mainly designed as a quantitative calibration mixture where a multi-component solution is not suitable. Packaged in an amber glass ampule.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?