40027
1,1-Dichloroethene solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
chave InChI
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,1-Dichloroethene is a highly reactive and flammable liquid[1], which can play the role of an intermediate in the production of copolymers[2] with vinyl chloride or acrylonitrile.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)