Documentos Principais
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 233,00
R$ 233,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 233,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
R$ 233,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
H200003
Descrição geral
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)