Documentos Principais
Z740272
Aluminum heating/cooling block
Holds 48 x 1.5 mL tubes
Sinônimo(s):
dry block, tube cooling block, tube heating block
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.384,00
R$ 1.384,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.384,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.35
R$ 1.384,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Materiais
aluminum
Características
Holds 48 x 1.5 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CHAM-3000
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
156x76x33 mm
Descrição geral
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Aplicação
Aluminum heating/cooling block has been used to cool the tubes after centrifugation.[1]
Características e benefícios
  • Solid anodized aluminum, our chambers offer long-lasting durability and reliability.
  • Use with ice pans/buckets for optimal sample cooling.
  • Keep your tubes cool and maintain stable temperatures throughout your sample handling process.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Takahiro Yamasaki et al.
Bio-protocol, 9(5), e3186-e3186 (2019-03-05)
Glycosylation of asparagine residues is widespread in Eukarya, and occurs in virtually all Archaea and some eubacterial species. A membrane-bound enzyme, oligosaccharyltransferase, catalyzes the transfer of an oligosaccharide chain from a sugar donor (lipid-linked oligosaccharide, LLO) to an asparagine residue