Documentos Principais
SYNH200001
Synthware aluminum heat transfer block for mini vials
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 230,00
R$ 230,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 230,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.51
R$ 230,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
H200001
Kemtech H200001
Descrição geral
Synthware aluminum heat transfer block is used in place of a glass sand bath in microscale experiments. It has holes to hold 3.0 mL and 5.0 mL heavy-wall reaction vials, as well as four Craig crystallization tubes, with one holder on the top for a standard thermometer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)