28928-U
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Parâmetros
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicação(ões)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
tipo de coluna
capillary extremely polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.