28865-U
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), gas specific for helium, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Descrição geral
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
- Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
- Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
acessório
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)