Voltar
VOCOL
®
Capillary GC Column
Products
Categoria de produto
columns (8)
Marca
Supelco (6)
Agência
Tipo de coluna
DI (mm)
Comprimento (m)
Aplicação
d
f
(µm)
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-8 of 8
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
25358
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
Expandir
Ver preços
24154
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
Expandir
Ver preços
24217-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
1.80 μm
Expandir
Ver preços
24157
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, d
f
3.00 μm
Expandir
Ver preços
24205-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
1.50 μm
Expandir
Ver preços
28463-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, d
f
1.00 μm
Expandir
Ver preços
25320-U
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm
Expandir
Ver preços
25381
VOCOL
®
Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, d
f
3.00 μm