Documentos Principais
28408-U
Supelco
Vacuum Adapter
I.D. 10 mm, pk of 1
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
embalagem
pk of 1
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I.
10 mm
aplicação(ões)
food and beverages
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)