Documentos Principais
28404-U
Supelco
Empty Dioxin Column
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass hardware
embalagem
pk of 5
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I. × C
15 mm × 30 cm
D.E. × C
6.35 mm × 35 cm
rosca D.I.
24 mm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 6.35 mm unions
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)