Documentos Principais
27526
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
conector
thread for 20-400
Descrição geral
Hole cap is black phenolic.
Septum is silicone bonded to aluminum.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)