Documentos Principais
27516
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Descrição geral
Hole cap is black phenolic.
Septa are blue PTFE on white silicone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)