27279
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 10 mm × 0.040 in., pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red PTFE/white silicone (with slit)
descrição
septum type: PTFE/silicone with slit
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
10 mm
diâmetro × espessura
10 mm × 0.040 in.
compatibilidade
for use with 2 mL vial - large opening
for use with hole cap, 10/425 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
- PTFE/Silicone vial septa are available with a slit which provides a secure seal and also allows for easy penetration of the autosampler needle.
- For use with most organic solvents. Even though the PTFE is pierced, septa will still have the silicone compatibility.
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)