27059
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
clear glass vial (large opening)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial (large opening)
Características
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 11 mm
Aplicação
Adequação
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
Outras notas
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)