27048-U
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
conector
thread for 15-425
Descrição geral
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)