27039
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 5 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 20 mm × 62 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
embalagem
pkg of 12 ea
D.E. × A
20 mm × 62 mm
volume
5 mL
conector
thread for 20-400
Descrição geral
- Cone shaped vessel for easy removal of small samples.
- Made of heavy wall borosilicate glass.
- Includes PTFE-faced red rubber septum and a black phenolic solid cap.
- Autoclavable or can be centrifuged.
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)