25353
Carbowax® Amine Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Parâmetros
60-200 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
133
df
1.00 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; base-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- Base-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?