25339
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica tubing
descrição
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
composição
phenyl/methyl (deactivated)
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
5.0 m × 0.53 mm
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.