25303
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm
Sinônimo(s):
SPB-1, 30M 1.5UM .53MM
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parâmetros
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Valor beta
88
df
1.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
tipo de coluna
capillary non-polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?