Documentos Principais
24705
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical clear glass (with polyflange)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
5 mm × 29 mm
volume
0.15 mL
compatibilidade
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descrição geral
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)