24634
Bolsa de amostragem de gás com PLV de 10 l Tedlar® c/septos LB-2 Thermogreen®
maximum volume 10 L, Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
Sinônimo(s):
Bolsa de amostragem de gás Tedlar®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Tedlar® PVDF film
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descrição
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
L × C
12 in. × 19 in.
volume máximo
10 L
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)