24277
PTA-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Parâmetros
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
125
df
0.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary non-polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?