24187
SPB®-50 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G3
Parâmetros
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
320
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G3 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane)
- 30 °C to 310 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?