24169
Coluna de GC capilar SUPELCOWAX 10
L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parâmetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
250
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.20 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
Código da USP: Esta coluna atende aos requisitos da G16 da USP.
Fase:
- Ligada
- Polietilenoglicol
- ≤D.I. de 0,32 mm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
- ≥D.I. de 0,53 mm, <2 μm: 35 °C a 280 °C (isotérmica ou programada)
- ≥D.I. de 0,53 mm, ≥2 μm: 35 °C a 250 °C (isotérmica ou programada)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?