Documentos
48838
Supelco
Óxido de etileno
certified reference material, 50 mg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4O
Número CAS:
Peso molecular:
44.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
50 mg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
chave InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Essa substância está listada na lista positiva da regulamentação da UE 10/2011 para plásticos destinados a entrar em contato com alimentos. Encontre uma lista de materiais de referência disponíveis para os compostos listados em 10/2011 aqui
O óxido de etileno é um líquido tóxico e inflamável, que pode ser obtido por meio da oxidação do etileno na fase de vapor. Ele pode ser usado na síntese de etilenoglicol, éteres glicólicos, tensoativos e etanolaminas. É um produto químico industrialmente importante, que pode ser usado como fumigante para esterilizar equipamentos odontológicos e médicos.
Aplicação
Vide mais informações no Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Mannan S
Lees' Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control (2004)
Harte J, et al.
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Matthieu Gatineau et al.
American journal of veterinary research, 73(10), 1665-1669 (2012-09-28)
To compare effects of sterilization with hydrogen peroxide gas plasma (HPGP), ethylene oxide, and steam on bioadhesive properties of nylon and polyethylene lines used for stabilization of canine stifle joints. Samples of a 36.3-kg test nylon leader line, 57.8-kg test
Filippo Doria et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(1), 78-81 (2012-12-06)
Caught in the oxirane: Naphthalene diimides conjugated to a quinone methide and an oxirane have been synthesized and investigated as selective DNA G-quadruplex alkylating agents. The oxirane derivative generates a stable adduct with a G-quadruplex and shows selective alkylation of
Rasmus Bodvik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(38), 13562-13569 (2012-08-31)
Temperature effects on the viscosity and aggregation behavior of aqueous solutions of three different cellulose ethers--methylcellulose (MC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), and ethyl(hydroxyethyl)cellulose (EHEC)--were investigated using viscosity and dynamic light scattering measurements as well as cryo-TEM. In all cases, increasing temperature reduces