24033
SPB®-5 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G27 and G36
Parâmetros
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
63
df
1.00 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
15 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?