Documentos Principais
333182
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfide
granular, <10 mm particle size, 98%
Sinônimo(s):
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.024,00
R$ 2.024,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.024,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al2S3
Número CAS:
Peso molecular:
150.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.024,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
granular
tamanho de partícula
<10 mm
densidade
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
chave InChI
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)