Merck
Kit de frascos (dreno central) com certificação CD™, rosca de 9 mm com tampa/septos, desmontado volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
Kit de frascos (dreno central) com certificação CD, rosca de 9 mm com tampa/septos, desmontado
Kit de frascos (dreno central) com certificação CD™, rosca de 9 mm com tampa/septos, desmontado volume 1.2 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Certified CD Vial (Center Draining) Kit, 9 mm thread with cap/septa, unassembled
Products
Categoria de produto
Marca
DI (mm)
DE (mm)
Volume (mL)
Tipo de fechamento
Cor
Material do frasco do tubo
Cor do frasco do tubo
Tamanho do pacote