Documentos Principais
22713
Swagelok® Miniature Quick Connect Body Assembly
Swagelok® QM2-B-200, 1/8 in. Swagelok fitting, stainless steel
Sinônimo(s):
Swagelok® QM2-B-200,SS MINI QK CONN 1/8" EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® QM2-B-200
conector
1/8 in. Swagelok fitting
compatibilidade
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
Descrição geral
Nuts and ferrules included.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Emre Balta et al.
Nature communications, 10(1), 4073-4073 (2019-09-11)
Several antitumor therapies work by increasing reactive oxygen species (ROS) within the tumor micromilieu. Here, we reveal that L-plastin (LPL), an established tumor marker, is reversibly regulated by ROS-induced thiol oxidation on Cys101, which forms a disulfide bridge with Cys42.