22633
Sample Loop for Gas Sampling
loop volume 0.5 mL, 1/8 in. fitting, number of ports, 6
Sinônimo(s):
SAMPLE LOOP 0.5CC 6 PORTFOR 1/8 VALVE
About This Item
Produtos recomendados
Características
number of ports 6
fabricante/nome comercial
SL500P
VICI Valco®
volume do loop
0.5 mL
conector
1/8 in. fitting
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)