Documentos Principais
22590-U
Supelco
Supeltex M-2 Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Características
ferrule type double-tapered
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.8 mm
compatibilidade
0.53 mm to like I.D. column
Descrição geral
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)