Unfortunately, the variation is diameter for these glass syringes is not determined. The available dimensions are listed below.
Outer Diameter, piston: 11.73 mm
Syringe Cylinder: 14.64 mm
Syringe Body: 89.95 mm
Full Length: 105.15 mm
Z314544
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 5 mL, Luer lock tip style
Sinônimo(s):
Interchangeable Syringes, Optima Glass Syringes
Selecione um tamanho
R$ 136,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 136,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
5 mL
Descrição geral
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is internal diameter variation in glass tube of FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components?
1 answer-