21241
GC Stationary Phase
phase OV-225, bottle of 5 g
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets requirements for USP G19
embalagem
bottle of 5 g
Parâmetros
0-265 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
OV-225 phase
solubilidade
acetone: soluble
tipo de coluna
packed GC
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)