Documentos Principais
1505-U
Supelco
Coated GC Packing
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
bottle of 10 g
Parâmetros
60-220 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group amines
Descrição geral
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)