1899-1AMP
F.A.M.E. Mix GLC-100
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg (Neat)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações legais
Analito
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)