Documentos Principais
13975
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D3H24NO4
Peso molecular:
288.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
chave InChI
LOSHAHDSFZXVCT-ZOXAIFRYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)