Documentos Principais
13686-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bottle of 100 g
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nome do produto
AmberLite MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form, bottle of 100 g
Formulário
beads
embalagem
bottle of 100 g
Parâmetros
60 °C max. temp.
umidade
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
tamanho de partícula
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH operacional
0-14
capacidade
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
mixed mode
Aplicação
Mixed bed ion exchange resin specially processed resin for condensate polishing; best for in-process and column demineralization.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)