11820
Coated GC Packing
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 15 g
Parâmetros
60-225 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
80/100 Carbopack C support
Grupo ativo da matriz
SP®-1000 phase, 0.1%
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group phenols
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)