Documentos Principais
06370595
Vanilina
primary reference standard
Sinônimo(s):
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído, Aldeído vanílico
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
472792
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
primary reference standard
densidade de vapor
5.3 (vs air)
pressão de vapor
>0.01 mmHg ( 25 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
p.e.
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)