ZRB2190
Anti-Piezo1 Antibody, clone 2B18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
FAM38A, KIAA0233, Membrane protein induced by beta-amyloid treatment (Mib), Piezo-type mechanosensitive ion channel component 1, Protein FAM38A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B18, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 286.79 kDa
observed mol wt ~250 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, porcine, bovine, feline, horse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
C-terminal extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PIEZO1(9780)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Piezo1 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected Piezo1 in lysates from Neuro-2a cells, rat brain tissue, and MCF-7 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Piezo1 in one million Jurkat cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Piezo1 in HeLa cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Piezo1 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)