MABF243
Anti-Par-2 Antibody, clone SAM11
clone SAM11, from mouse
Sinônimo(s):
Proteinase-activated receptor 2, PAR-2, Coagulation factor II receptor-like 1, G-protein coupled receptor 11, Thrombin receptor-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SAM11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F2RL1(2150)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: Arepresentative lot from an independent laboratory detected Par-2 in Par-2 transfected COS-1 cells (Molino, M., et al. (1997). J Biol Chem. 272(17):11133-11141.).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Par-2 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1