Documentos Principais
Z763535
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 2)
Sinônimo(s):
flask clamps, magicclamp, magnetic clamps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 344,00
R$ 344,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 344,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
R$ 344,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
Descrição geral
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informações legais
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)