Documentos Principais
Z764647
MAGic Clamp tube rack
to hold, 32 x 15 mL tubes
Sinônimo(s):
tube clamps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 615,00
R$ 615,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 615,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
R$ 615,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Características
to hold 32 x 15 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-T15
tamanho
8.5 in. × 5 in.
Descrição geral
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informações legais
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)