Z765481
Orbi-Shaker™ orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinônimo(s):
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
Selecione um tamanho
R$ 12.603,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 12.603,00
Produtos recomendados
Características
19 mm orbital motion
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT3001-E-UK
Parâmetros
+4 to +65 °C temp. range
30-300 rpm speed
L × profundidade × A
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
plataforma C × L
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
peso
25 lb (11.25 kg)
Descrição geral
- High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
- Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
- Digital speed control up to 300 rpm
- Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)