Z741687
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 50-1,200 μL, rack, L 90 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
low retention
embalagem
pack of 960 ea (Racked)
fabricante/nome comercial
Sartorius LH-L791210
Comprimento
90 mm
volume máximo
1.2 mL
faixa de volume
50-1,200 μL
tipo de ligação
(liquid-repellent surface)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)