Documentos Principais
Z740248
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, size 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
Materiais
paper
white
embalagem
pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-6000
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Categorias relacionadas
Descrição geral
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Informações legais
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5