Documentos Principais
Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
O produto Z744111 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Materiais
white
embalagem
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-6100
técnica(s)
cryopreservation: suitable
L × C
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
Descrição geral
Temperature Range: 70°C to -196°C
Aplicação
Cryogenics
Informações legais
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)