Documentos Principais
Z743358
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
yellow, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer labels
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 489,00
R$ 489,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 489,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
R$ 489,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech DTCR-6000-Y
Parâmetros
temp. range at 70 to -196 °C
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
cor
yellow
Categorias relacionadas
Descrição geral
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Informações legais
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)