Documentos Principais
Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
Sinônimo(s):
disperser blades, tissue homogenizers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.582,00
R$ 16.582,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.582,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
R$ 16.582,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Materiais
stainless steel
Características
stainless steel rotor/stator
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0001024200
Diâmetro
8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Características e benefícios
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)