Documentos Principais
Z722561
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Sinônimo(s):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 19.118,00
R$ 19.118,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 19.118,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
R$ 19.118,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
Características
stainless steel rotor/stator
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3370100
Diâmetro
10 mm
Descrição geral
IKA® S 10 N - 10 G Dispersing tool for use with the T 10 basic ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Características e benefícios
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)